Merck
R788953
1,6-BIS(4-METHYL-5-OXO-1-PHENYL-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-3-YL)-1,6-HEXANEDIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H26N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
458.522
MDL number:
Other Notes