Merck
R447285
5-(2-MEO-PH)-2H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID (3-ETHOXY-2-HO-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H20N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
380.407
MDL number:
Other Notes