QBD10075
4-formyl-benzamido-dPEG®12-EDA-MAL
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
assay
>90%
form
solid or viscous liquid
reaction suitability
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
polymer architecture
shape: linear
functionality: heterobifunctional
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(C=C1)C(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCNC(CCN2C(C=CC2=O)=O)=O)=O)=O)[H]
InChI key
CRNALQPTUWXZDG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Features and Benefits
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
QBD10075-1000MG | 4061832876610 |
QBD10075-100MG | 4061832876627 |