P75903
3-Pyrroline
65%
Sinónimos:
2,5-Dihydropyrrole
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
concentration
65%
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
bp
90-91 °C/748 mmHg (lit.)
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1NCC=C1
InChI
1S/C4H7N/c1-2-4-5-3-1/h1-2,5H,3-4H2
InChI key
JVQIKJMSUIMUDI-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
-0.4 °F
flash_point_c
-18 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?