MT51350092
Mettler-Toledo conductivity standard
Conductivity: 1413 μs/cm, volume 250 mL
Sinónimos:
conductivity calibration standard
About This Item
Productos recomendados
form
liquid
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 51350092
volume
250 mL
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)