Documentos clave
MT51350072
Mettler-Toledo electrolyte for reference electrodes
3 mol/L KCl, volume 250 mL
Sinónimos:
electrode electrolyte
About This Item
UNSPSC Code:
51191600
NACRES:
NB.79
form
liquid
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 51350072
volume
250 mL
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)