MT51350064
Mettler-Toledo redox buffer
volume 6 x 30 mL, 468 mV/pH 0.1
About This Item
Productos recomendados
form
liquid
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 51350064
volume
6 x 30 mL
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)