MT51350048
Mettler-Toledo certified buffer
pH 10, volume 6 x 250 mL
About This Item
Productos recomendados
sterility
non-sterile
form
liquid
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 51350048
volume
6 x 250 mL
pH
10
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)