Documentos clave
MT51344765
Mettler-Toledo total ionic strength adjustment buffer II
volume 3790 mL
About This Item
UNSPSC Code:
51191600
NACRES:
NB.79
sterility
non-sterile
form
liquid
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 51344765
volume
3790 mL
Categorías relacionadas
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)