MT51344760
Mettler Toledo Ionic Strength Adjuster
for Solid State Ion Selective Electrodes
About This Item
Productos recomendados
form
liquid
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 51344760
volume
475 mL
General description
Ionic strength adjuster (ISA) provides a constant background ionic strength for samples and standards.
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)