MT51340293
Mettler-Toledo InLab® membrane kit for InLab® 605 dissolved oxygen sensor
About This Item
UNSPSC Code:
51191600
NACRES:
NB.79
Productos recomendados
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 51340293
Legal Information
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Related product
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
MT51340293-1KIT |