JKA5283
Phosphate-PEG5K
average MN 5,000, NH2, TFA Salt
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Phosphate-PEG5K-NH2, TFA Salt, average Mn 5000
form
solid
mol wt
average Mn 5000
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=P(O)(OCCOCC[NH3+])O.O=CC(F)(F)F
InChI key
CQHDEJOHAMNYTF-UHFFFAOYSA-O
Categorías relacionadas
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)