JKA3100
mPEG20K
average MN 20,000, Silane
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CONHCH2CH2CH2Si(OCH2CH3)3
UNSPSC Code:
51171641
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Nombre del producto
mPEG20K-Silane, average Mn 20000
form
solid
mol wt
average Mn 20000
storage temp.
−20°C
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Legal Information
Product of JenKem Technology
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Kobayashi, Y., et al.
ISRN Nanomaterials, 2014 (2013)