H1256
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester
~90%
Sinónimos:
N-Succinimidyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate, N-[(4-Hydroxyhydrocinnamoyl)oxy]succinimide, Bolton-Hunter reagent precursor, Rudinger reagent, SHPP
About This Item
Productos recomendados
assay
~90%
reaction suitability
reagent type: linker
mp
132-133 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(CCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)cc1
InChI
1S/C13H13NO5/c15-10-4-1-9(2-5-10)3-8-13(18)19-14-11(16)6-7-12(14)17/h1-2,4-5,15H,3,6-8H2
InChI key
KYRUKRFVOACELK-UHFFFAOYSA-N
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?