GF97798875
Quartz - fused
rod, 3.0 mm diameter, length 500 mm
Sinónimos:
SI617930
About This Item
UNSPSC Code:
11101503
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 977-988-75
L
500 mm
diameter
3.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)