GF97306566
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), fiber, tex number 15.6, L 1000 m, filament diameter 0.023mm
Sinónimos:
AM325750
About This Item
Productos recomendados
form
fibers
manufacturer/tradename
Goodfellow 973-065-66
L
1000 m
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)