GF97239044
Zirconium
tube, 500mm, outside diameter 2.0mm, inside diameter 1.6mm, wall thickness 0.2mm, annealed, 99.2%
Sinónimos:
Zirconium, ZR007200
About This Item
assay
≥99.2%
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 972-390-44
resistivity
40 μΩ-cm, 20°C
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
density
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI key
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF97239044-1EA | 4061825341712 |