GF94338322
Indium
lump, 15 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.999%
Sinónimos:
IN006100
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 25 °C)
assay
99.999%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 943-383-22
resistivity
8.37 μΩ-cm
weight
100 g
max. lump size
15 mm
mp
156.6 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[In]
InChI
1S/In
InChI key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)