GF94302840
Nickel/Iron
wire, 0.5 mm diameter, Ni90%/Fe10%, length 0.5 m, temper as drawn
Sinónimos:
NJ235140
About This Item
UNSPSC Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 943-028-40
L
0.5 m
diameter
0.5 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)