GF92081471
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 2m coil, 150mm coil width, 0.125mm thickness, half hard
Sinónimos:
CU020270
About This Item
UNSPSC Code:
30102010
NACRES:
NA.23
form
foil (coil - half hard)
manufacturer/tradename
Goodfellow 920-814-71
L × W × thickness
2 m × 150 mm × 0.125 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF92081471-1EA | 4061825456812 |