Documentos clave
GF91010854
Aluminum alloy 3003
honeycomb, thickness 20 mm, Al98%/Mn 1%/Fe 0.5%/Si 0.5%, size 600 × 600 mm, cell size 6.35 mm
Sinónimos:
AB112500
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
form
honeycomb
manufacturer/tradename
Goodfellow 910-108-54
cell size
6.35 mm
size
600 × 600 mm
thickness
20 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)