GF90309944
Aluminum alloy 5019
wire, Al95%/Mg 5%, length 500 m, 0.08 mm diameter, temper hard
Sinónimos:
AB245125
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
assay
≥95%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 903-099-44
L
500 m
diameter
0.08 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)