Merck
GF90185834
Silicon
rod, 20 mm diameter, length 100 mm, purity 99.999%
Sinónimos:
SI007931
About This Item
Fórmula lineal:
Si
Número de CAS:
Peso molecular:
28.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12141911
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99.999%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 901-858-34
L
100 mm
diameter
20 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Si]
InChI
1S/Si
InChI key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
GF90185834-1EA4061821110237