GF87542118
Constantan- resistance alloy
foil, thickness 0.005 mm, Cu55%/Ni45%, size 50 × 50 mm, temper as rolled
Sinónimos:
CU040200
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 875-421-18
size
50 × 50 mm
thickness
0.005 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF87542118-10EA | 4061821132178 |
GF87542118-1EA | 4061821132185 |
GF87542118-20EA | 4061821132192 |
GF87542118-2EA | 4061821132208 |
GF87542118-5EA | 4061821132215 |