Merck
GF85727751
Cinc
rod, 10.0 mm diameter, length 1000 mm, high purity 99.99+%
Sinónimos:
ZN007930
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Zn
Número de CAS:
Peso molecular:
65.39
MDL number:
UNSPSC Code:
12141750
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
1 mmHg ( 487 °C)
assay
≥99.99%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 857-277-51
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
L
1000 mm
diameter
10.0 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)