Key Documents
GF83917109
Platinum/Rhodium
wire, Pt70%/Rh30%, 0.025 mm diameter, length 0.5 m, temper as drawn
Sinónimos:
PT065105
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 839-171-09
L
0.5 m
diameter
0.025 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)