Documentos clave
GF83438365
Constantan- resistance alloy
rod, 10 mm diameter, Cu55%/Ni45%, length 200 mm, temper annealed
Sinónimos:
CU047925
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 834-383-65
L
200 mm
diameter
10 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
GF83438365-10EA4061821132093
GF83438365-1EA4061821132109
GF83438365-2EA4061821132116
GF83438365-5EA4061821132123