Key Documents
GF80013114
Copper selenide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 10 g, purity 99.99%
Sinónimos:
CU516010
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
assay
99.99%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 800-131-14
weight
10 g
max. part. size
45 (micron)
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)