GF79729442
Titanium
tube, 200mm, outside diameter 1.05mm, inside diameter 0.75mm, wall thickness 0.15mm, annealed, 99.6+%
Sinónimos:
Titanium, TI007070
About This Item
assay
99.6%
form
tubes
autoignition temp.
860 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 797-294-42
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
L × wall thickness
200 mm × 0.15 mm
O.D. × I.D.
1.05 mm × 0.75 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)