GF79572976
Cadmium selenide
lump, 15 mm max. lump size, weight 20 g
Sinónimos:
CD516100
About This Item
Productos recomendados
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 795-729-76
weight
20 g
max. lump size
15 mm
General description
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney,Bone
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF79572976-1EA | 4061821161147 |