Documentos clave
GF78112931
Nitinol
wire, Ni55%/Ti45%, length 10 m, 0.125 mm diameter, condition shape-memory alloy
Sinónimos:
NI205040
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 781-129-31
L
10 m
diameter
0.125 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
GF78112931-1EA4061821151582