Merck
GF77073374
Erbium
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99%
Sinónimos:
ER006100
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Er
Número de CAS:
Peso molecular:
167.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12141603
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 770-733-74
resistivity
86 μΩ-cm, 20°C
weight
100 g
max. lump size
25 mm
bp
2868 °C (lit.)
mp
1529 °C (lit.)
density
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Er]
InChI
1S/Er
InChI key
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
GF77073374-1EA4061821107176