GF75871907
Aluminum alloy 5019
wire, Al95%/Mg 5%, 0.05 mm diameter, length 500 m, temper hard
Sinónimos:
AB245120
About This Item
assay
≥95%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 758-719-07
L
500 m
diameter
0.05 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)