GF75597834
Stainless steel - AISI 321
wire, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti%, length 50 m, 0.5 mm diameter, temper annealed
Sinónimos:
FE215150
About This Item
UNSPSC Code:
11171600
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 755-978-34
L
50 m
diameter
0.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF75597834-1EA | 4061821151261 |