Documentos clave
GF75367064
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 50 x 50mm, 0.1mm thickness, hard
Sinónimos:
FE200270
About This Item
UNSPSC Code:
11171600
NACRES:
NA.23
form
foil (temper hard)
manufacturer/tradename
Goodfellow 753-670-64
size × thickness
50 mm × 50 mm × 0.1 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)