Documentos clave
GF74625048
Aluminum alloy 5019
wire, 0.08 mm diameter, Al95%/Mg 5%, length 20 m, temper hard
Sinónimos:
AB245125
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
assay
≥95%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 746-250-48
L
20 m
diameter
0.08 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
GF74625048-1EA4061821151063