GF72897430
Polyoxymethylene/Acetal Copolymer - 10% Carbon Fiber Reinforced
(POMC - 10% CFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 200 g, black
Sinónimos:
OX336310
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
form
granular
manufacturer/tradename
Goodfellow 728-974-30
weight
200 g
color
black
nominal granule size
3 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)