Documentos clave
GF72293216
Silicon nitride
powder, 10 max. part. size (micron), weight 50 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
Sinónimos:
SI686020
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
assay
≥85%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 722-932-16
weight
50 g
max. part. size
10 (micron)
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)