GF71444022
Zinc-aluminum alloy, Zn50Al50
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Sinónimos:
ZN016010
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 714-440-22
weight
100 g
max. part. size
150 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF71444022-1EA | 4061825435145 |