GF67657102
Titanium
foil, thickness 1.0 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.6+%
Sinónimos:
TI000430
About This Item
Productos recomendados
assay
≥99.6%
form
foil
autoignition temp.
860 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 676-571-02
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
size
100 × 100 mm
thickness
1.0 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF67657102-10EA | 4061821036995 |
GF67657102-2EA | 4061821037015 |
GF67657102-1EA | 4061821037008 |
GF67657102-5EA | 4061821037022 |