Documentos clave
GF66950095
Tinned copper
wire, 0.25 mm diameter, length 2000 m, temper annealed
Sinónimos:
CU205140
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 669-500-95
L
2000 m
diameter
0.25 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)