Documentos clave
GF66486112
Niobium-zirconium alloy, Nb99Zr1
10m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Sinónimos:
NB035160
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 664-861-12
L × diam.
10 m × 0.25 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)