GF66426431
Tantalum
tube, 100mm, outside diameter 12.7mm, inside diameter 11.7mm, wall thickness 0.5mm, annealed, 99.9%
Sinónimos:
Tantalum, TA007600, Ta
About This Item
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
assay
99.9%
form
tubes
autoignition temp.
572 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 664-264-31
resistivity
13.5 μΩ-cm, 20°C
L × wall thickness
100 mm × 0.5 mm
O.D. × I.D.
12.7 mm × 11.7 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
density
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)