GF65377839
Titanium alloy beta 3, Ti77.5Mo12Zr6Sn4.5
foil, 150 x 150mm, 0.42mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Sinónimos:
TI050400
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
annealed (precipitation hardenable)
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 653-778-39
size × thickness
150 mm × 150 mm × 0.42 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF65377839-1EA | 4061825439716 |
GF65377839-2EA | 4061829975449 |