Merck
GF63516630
Magnesio
rod, 15 mm diameter, length 100 mm, purity 99.97%
Sinónimos:
MG007928
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Mg
Número de CAS:
Peso molecular:
24.31
Beilstein/REAXYS Number:
4948473
MDL number:
UNSPSC Code:
12141502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
1 mmHg ( 621 °C)
assay
99.97%
form
rod
autoignition temp.
950 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 635-166-30
resistivity
4.46 μΩ-cm, 20°C
L
100 mm
diameter
15 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)