GF62759841
Palladium
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.005mm, 99.95%
Sinónimos:
Palladium, PD000205
About This Item
assay
99.95%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 627-598-41
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
size × thickness
100x100 mm × 0.005 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF62759841-1EA | 4061825366920 |