GF58534656
Aluminum/Magnesium
tube, Al 97%/Mg 3%, outside diameter 0.75 mm, length 600 mm, wall thickness 0.125 mm
Sinónimos:
AL017160
About This Item
Productos recomendados
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 585-346-56
L
600 mm
O.D.
0.75 mm
wall thickness
0.125 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)