GF57863931
Rhenium
wire reel, 0.1m, diameter 0.25mm, annealed, 99.97%
Sinónimos:
Rhenium, RE005120
About This Item
assay
99.97%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 578-639-31
L × diam.
0.1 m × 0.25 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
density
21.02 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[ReH]
InChI
1S/Re
InChI key
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)