GF56402052
Tungsten-rhenium alloy, W75Re25
10m wire, 0.178mm diameter, annealed
Sinónimos:
W 015125
About This Item
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 564-020-52
L × diam.
10 m × 0.178 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)