GF56156586
Tungsten-copper alloy, W72Cu28
100mm rod, 16.0mm diameter
Sinónimos:
W 117935
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 561-565-86
L × diam.
100 mm × 16.0 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF56156586-2EA | 4061829974176 |
GF56156586-1EA | 4061825465340 |